Learn More
Cloruro de [2-[4-[(4-clorofenil)fenilmetil]-1-piperazinil]etoxi]acetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetyl Chloride |
| CAS | 776284-33-4 |
| Fórmula molecular | C21H24Cl2N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24Cl2N2O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2 |
| SMILES | ClC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 407.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.1215 |