Learn More
Ácido 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoico (ácido fenofíbrico), Mikromol™
Código de producto. 30049756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049756 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049756 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0505.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoico (ácido fenofíbrico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibric Acid
CAS 42017-89-0
Nombres de analitos o componentes Fenofibric Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H15 Cl O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fenofibrate Imp. B (EP), Fenofibrate USP Related Compound B, Fenofibrate USP RC B, 2[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, alpha-1081, Fenofibrate Related Compound B, Fenofibrate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 318.75
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318,0659 g/mol