Learn More
2,4,4,6-Tetrametil-1-oxa-3-aza-2-ciclohexeno, 95 %
Código de producto. 11424397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424397 5 g 5 g
11434397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20438.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26939-18-4
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.214
Número MDL MFCD00014605
Clave InChI LZSGJOXDYPFFQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,4,6-tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene, 2,4,4,6-tetramethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazine, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl-4h-1,3-oxazine, 4h-1,3-oxazine, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4h-1,3-oxazine, acmc-20aofp, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl4h-1,3-oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-1,3 oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-1,3 4h-oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4h-1,3 oxazine
PubChem CID 117338
Nombre IUPAC 2,4,4,6-Tetrametil-5,6-dihidro-1,3-oxazina
SMILES CC1CC(N=C(O1)C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Densidad 0.886
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 111529
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.22
Porcentaje de pureza 95%