Learn More
2,4,4',5-tetraclorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 74 |
| CAS | 32690-93-0 |
| Fórmula molecular | C12 H6 Cl4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl','2,4,4',5-tetrachloro-, Biphenyl','2,4,4',5-tetrachloro- (8CI), 2,4,4',5-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 2,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl, 2,4,5,4'-Tetrachlorobiphenyl, PCB 74, 2,4,4',5-TetraCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11(15)12(16)6-10(9)14/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-5-(4-clorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 291.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.9224 |