Learn More
2-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)isoftalonitrilo (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalonitrile |
| CAS | 2246614-97-9 |
| Fórmula molecular | C14 H15 B N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dicyanobenzeneboronate Pinacol Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)12-10(8-16)6-5-7-11(12)9-17/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(cccc2C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benceno-1,3-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.092 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.123 |