Learn More
Ácido 2-[4-[4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico (ketofexofenadina), Mikromol™
Código de producto. 30050463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050463 100 mg 100 miligramos
30050076 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050463 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0507.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[4-[4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico (ketofexofenadina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketofexofenadine
CAS 76811-98-8
Nombres de analitos o componentes Ketofexofenadine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H37 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Fexofenadine Imp. A (EP), Fexofenadine USP Related Compound A, Fexofenadine USP RC A, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Ketofexofenadine, Fexofenadine Related Compound A, Fexofenadine Hydrochloride Impurity A, Fexofenadine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 499.64
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.2723 g/mol