Learn More
Ácido 2-[4-[4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico (ketofexofenadina), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[4-[4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico (ketofexofenadina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketofexofenadine |
| CAS | 76811-98-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketofexofenadine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H37 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Fexofenadine Imp. A (EP), Fexofenadine USP Related Compound A, Fexofenadine USP RC A, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Ketofexofenadine, Fexofenadine Related Compound A, Fexofenadine Hydrochloride Impurity A, Fexofenadine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMILES | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico |
| Mostrar más |