Learn More
2-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencilo]-1,2-oxazinano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11360627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11360627 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10307304 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360627 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45539CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 859833-22-0
Fórmula molecular C18H28BNO2
Peso molecular (g/mol) 301.24
Número MDL MFCD08271932
Clave InChI HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525779
Nombre IUPAC 1-{[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil}piperidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.24
Porcentaje de pureza 97%