Learn More
2-[4-(3-pirrolidinil)1,3-tiazol-2il]guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(3-Pyrrolidinyl)1,3-thiazol-2yl]guanidine |
| CAS | 115027-94-6 |
| Fórmula molecular | C8H9N5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [4-(1H-Pyrrol-3-yl)-2-thiazolyl]-(9CI) Guanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N5S/c9-7(10)13-8-12-6(4-14-8)5-1-2-11-3-5/h1-4,11H,(H4,9,10,12,13) |
| SMILES | NC(NC1=NC(C2=CNC=C2)=CS1)=N |
| Nombre IUPAC | 1-(4-(1H-pirrol-3-il)tiazol-2-il)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.06 |