Learn More
2- 4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Descripción
2- 4-(3-metoxipropoxi)-3-metil-2-piridinil]metil]tio]-1H-bencimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| CAS | 117977-21-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound E, Rabeprazole Sodium Impurity B, Rabeprazole Impurity B |
| SMILES | COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Peso molecular (g/mol) | 343.45 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |