Learn More
2-{4-[3-(Dimetilamino)propoxi]fenil}-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10586504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235364 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59539CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 627899-90-5
Fórmula molecular C17H28BNO3
Peso molecular (g/mol) 305.23
Número MDL MFCD09702395
Clave InChI ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
PubChem CID 24229609
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenoxi]propan-1-amina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.22
Porcentaje de pureza 95%