Learn More
2-[4-[(3-clorofenil)(fenil)metil]piperazin-1-il]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(3-Chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| CAS | 1232460-26-2 |
| Fórmula molecular | C19H23ClN2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-8-4-7-17(15-18)19(16-5-2-1-3-6-16)22-11-9-21(10-12-22)13-14-23/h1-8,15,19,23H,9-14H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1499 |