Learn More
2-[4-(3-Cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30049820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049820 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049820 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(3-Cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
CAS 142037-04-5
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile, (+/-)-4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-7-10(14)8-15-11-3-1-9(2-4-11)5-6-13/h1-4,10,14H,5,7-8H2
SMILES OC(CCl)COc1ccc(CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 225.67
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0557 g/mol