Learn More
2-(4-((3-Amino-6-bromoquinolin-4-il)amino)-fenil)-2-metilpropanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-((3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino)-phenyl)-2-methylpropanenitrile |
| CAS | 915019-52-2 |
| Fórmula molecular | C19H17BrN4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[(3-Amino-6-bromo-4-quinolinyl)amino]-α,α-dimethylbenzeneacetonitrile, 2-[4-[(3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino]phenyl]-2-methylpropanenitrile, 2-[4-[(3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino]phenyl]-2-methylpropionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17BrN4/c1-19(2,11-21)12-3-6-14(7-4-12)24-18-15-9-13(20)5-8-17(15)23-10-16(18)22/h3-10H,22H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1ccc(Nc2c(N)cnc3ccc(Br)cc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3-amino-6-bromoquinolin-4-il)amino]fenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 381.27 |