Learn More
Ácido 2,4:3,5-Di-O-metileno-D-idárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-idaric Acid |
| CAS | 7595-91-7 |
| Fórmula molecular | C8H10O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,43,5-Di-O-Methylene-D-Idaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O8/c9-7(10)5-4-3(13-1-15-5)6(8(11)12)16-2-14-4/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-,5+,6+/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1OCO[C@@H]2[C@H]1OCO[C@@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S,4aR,8S,8aR)-4,4a,8,8a-tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxina-4,8-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0376 |