Learn More
Ácido 2,4:3,5-Di-O-metileno-D-idárico, TRC
Código de producto. 30379064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30379064 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30379064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-idaric Acid
CAS 7595-91-7
Fórmula molecular C8H10O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,43,5-Di-O-Methylene-D-Idaric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O8/c9-7(10)5-4-3(13-1-15-5)6(8(11)12)16-2-14-4/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-,5+,6+/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1OCO[C@@H]2[C@H]1OCO[C@@H]2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4S,4aR,8S,8aR)-4,4a,8,8a-tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxina-4,8-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 234.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0376
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.