Learn More
Éster metílico del ácido 2,4:3,5-di-O-metilen-D-glucónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-gluconic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27934-92-5 |
| Fórmula molecular | C9H14O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2,4:3,5-di-O-methylene-D-gluconate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O7/c1-12-9(11)8-7-6(14-4-16-8)5(2-10)13-3-15-7/h5-8,10H,2-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| SMILES | O=C([C@H](OCO1)[C@@H](OCO2)[C@H]1[C@H]2CO)OC |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,8R,8aR)-8-(hidroximetil)tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxina-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.07 |