Learn More
Éster 1-metílico del ácido 2,4:3,5-di-O-metilen-D-glucárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-glucaric Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 466690-79-9 |
| Fórmula molecular | C9H12O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O8/c1-13-9(12)7-5-4(14-3-17-7)6(8(10)11)16-2-15-5/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | COC([C@H]1[C@]2([H])[C@@](OCO1)([H])[C@H](OCO2)C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S,4aS,8R,8aS)-8-(metoxicarbonil)tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.05 |