Learn More
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluorometil)-10H-5 λ6-fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol (S,S-dióxido de flufenazina; sulfona de flufenazina), Mikromol™
Descripción
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluorometil)-10H-5 λ6-fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol (S,S-dióxido de flufenazina; sulfona de flufenazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluphenazine Sulfone |
| CAS | 1476-79-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluphenazine Sulfone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H26 F3 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Related Compound B, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity B, Fluphenazine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol |
| Mostrar más |