Learn More
2-[4-(3,4-Diclorobenciloxi)feniletanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)-phenylethanol |
| CAS | 188928-11-2 |
| Fórmula molecular | C15 H14 Cl2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanol, 4-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]-, 4-[(3,4-Dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanol, 2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)phenyl]ethyl alcohol, 2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)phenylethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14Cl2O2/c16-14-6-3-12(9-15(14)17)10-19-13-4-1-11(2-5-13)7-8-18/h1-6,9,18H,7-8,10H2 |
| SMILES | OCCc1ccc(OCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3,4-diclorofenil)metoxi]fenil]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0371 |