Learn More
2-[4-[3-(2-cloro-5-óxido-10H-fenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol (sulfóxido de perfenazina), Mikromol™
Código de producto. 17903926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903926 25 mg 25 miligramos
17901916 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0826.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[3-(2-Cloro-5-óxido-10H-fenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol (sulfóxido de perfenazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Nombres de analitos o componentes Perphenazine Sulfoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 419.97
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419,1434 g/mol