Learn More
2-[4-[3-(10H-fenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol, Mikromol™
Descripción
2-[4-[3-(10H-fenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| CAS | 3533-97-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Perphenazine Imp. B (EP), Perphenazine USP Related Compound B, Perphenazine USP RC B, 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Related Compound B, Perphenazine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(3-fenotiazin-10-ilpropil)piperazin-1-il]etanol |
| Mostrar más |