Learn More
2-[4-[(2RS)-3-(etilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida, Mikromol™
Descripción
2-[4-[(2RS)-3-(etilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C-Desmethyl Atenolol |
| CAS | 1797116-92-7 |
| Nombres de analitos o componentes | C-Desmethyl Atenolol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | ATENOLOL IMPURITY I, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17) |
| SMILES | CCNCC(O)COC1=CC=C(CC(=O)N)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[3-(etilamino)-2-hidroxi-propoxi]fenil]acetamida |
| Mostrar más |