Learn More
2-[4-[(2RS)-3-Cloro-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 18053400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18053400 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18053400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[(2RS)-3-Cloro-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
CAS 115538-83-5
Nombres de analitos o componentes 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H14 Cl N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. D (EP), Atenolol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 243.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0662 g/mol