Learn More
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049144 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049144 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.180025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
CAS 81346-71-6
Nombres de analitos o componentes 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H16 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(3-amino-2-hidroxipropoxi)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 224.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224,1161 g/mol