Learn More
2-[4-[(2RS)-2-Hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]acetonitrilo; (Impureza de Atenolol H), TRC
Código de producto. 30390844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390844 1 g
30406929 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9465051G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29277-73-4
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile, Atenolol Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetonitrilo
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC#N)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-15/h3-6,11,13,16-17H,7,9-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525