Learn More
2-[4-(2-metilpropil)fenil]etanol, Mikromol™
Código de producto. 30049554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049554 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049554 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.36
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(2-metilpropil)fenil]etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
CAS 36039-35-7
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Ibuprofen Imp. Q (EP), Ibuprofen Impurity Q
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(CCO)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]etanol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol