Learn More
Ácido 2-[4-(2-metilpropenil)fenil]propiónico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[4-(2-metilpropenil)fenil]propiónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 75625-99-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Gx 258 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(C=C(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2-metilprop-1-enil)fenil]propanoico |
| Mostrar más |