Learn More
Ácido 2-[4-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico (2-hidroxiibuprofeno), Mikromol™
Código de producto. 17980806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980806 25 mg 25 miligramos
17972166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980806 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.320025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[4-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico (2-hidroxiibuprofeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
CAS 51146-55-5
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222,1256 g/mol