Learn More
2-[4-(2-furil)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10471134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471134 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10183953 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471134 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34439CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 868755-79-7
Fórmula molecular C16H19BO3
Peso molecular (g/mol) 270.14
Número MDL MFCD08435855
Clave InChI PUCSCLCOEROOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fur-2-yl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525723
Nombre IUPAC 2-[4-(furan-2-il)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.13
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico