Learn More
2-(4-((2-clorofenil)(fenil)metil)piperazin-1-il)etanol, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-((2-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethanol |
| CAS | 109808-63-1 |
| Fórmula molecular | C19H23ClN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-9-5-4-8-17(18)19(16-6-2-1-3-7-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23/h1-9,19,23H,10-15H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1499 |