Learn More
Éster 5-etílico del ácido 2-[4-(2-carboxipropoxi)-3-cianofenil]-4-metil-5-tiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(2-Carboxypropoxy)-3-cyanophenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid 5-Ethyl Ester |
| CAS | 1572503-76-4 |
| Fórmula molecular | C18H18N2O5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Cyano-4-(5-(ethoxycarbonyl)-4-methylthiazol-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O5S/c1-4-24-18(23)15-11(3)20-16(26-15)12-5-6-14(13(7-12)8-19)25-9-10(2)17(21)22/h5-7,10H,4,9H2,1-3H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C(=O)O)c(c2)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[2-ciano-4-(5-etoxicarbonil-4-metil-1,3-tiazol-2-il)fenoxi]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 374.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.0936 |