Learn More
2-[4-[[2-Butil-4-cloro-5-(hidroximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]benzonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30050428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050428 25 mg 25 miligramos
30049330 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050428 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[[2-Butil-4-cloro-5-(hidroximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]benzonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan
CAS 114772-55-3
Nombres de analitos o componentes Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]- [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 2-Butyl-4-chloro-1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-5-hydroxymethylimidazole, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,27H,2-3,8,14-15H2,1H3
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N
Nombre IUPAC 2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(hidroximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 379.88
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1451 g/mol