Learn More
2-[4-[(2-Butil-4-cloro-5-formilimidazol-1-il)metil]fenil]benzonitrilo, Mikromol™
Descripción
2-[4-[(2-Butil-4-cloro-5-formilimidazol-1-il)metil]fenil]benzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile |
| CAS | 124750-67-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H20 Cl N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-[(2-butyl-4-chloro-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-, 4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,15H,2-3,8,14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2-butil-4-cloro-5-formilimidazol-1-il)metil]fenil]benzonitrilo |
| Mostrar más |