Learn More
2,4,2',4'-Tetrabromodifenilo Éter, TRC
Código de producto. 17959389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959389 2.5 g 2.50 g
17938529 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17959389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2911452.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-43-1
Fórmula molecular C12 H6 Br4 O
Peso molecular (g/mol) 485.79
Sinónimo Benzene, 2,4-dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene, 1,1'-oxybis[2,4-dibromo- (9CI), 2,4-Dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl oxide, 2,4,2',4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 47, NSC 21724, PBDE 47
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1-(2,4-dibromofenoxi)benceno
SMILES Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)c(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 47 (2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.7152
Porcentaje de pureza >95%