Learn More
Éster metílico del ácido 2-[4-(2,4-dicloro-5-hidroxifenoxi)fenoxi]propanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diclofop-methyl-5-hydroxy |
| CAS | 124992-48-9 |
| Fórmula molecular | C16 H14 Cl2 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoic Acid Methyl Ester, Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]-, methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14Cl2O5/c1-9(16(20)21-2)22-10-3-5-11(6-4-10)23-15-8-14(19)12(17)7-13(15)18/h3-9,19H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2cc(O)c(Cl)cc2Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2,4-dicloro-5-hidroxifenoxi)fenoxi]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 357.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.0218 |