Learn More
2-[4-[2-(4-Clorofenil)fenilmetil]-1-piperazinil]etanol, TRC
Código de producto. 30367850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367850 100 mg
30363188 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-56-7
Fórmula molecular C19H23ClN2O
Peso molecular (g/mol) 330.85
Sinónimo 4-[(4′-Chloro[1,1′-biphenyl]-2-yl)methyl]-1-piperazineethanol (ACI)
Nombre IUPAC 2-(4-(((4'-cloro-[1,1'-bifenilo]-2-il)metil)piperazina-1-il)etano-1-ol
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2=C(CN3CCN(CCO)CC3)C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[2-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-7-5-16(6-8-18)19-4-2-1-3-17(19)15-22-11-9-21(10-12-22)13-14-23/h1-8,23H,9-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.15