Learn More
2-(4-(2-(4-(Carboximetoxi)-2,3-diclorobenzolil)-2,5-dietil-3,4-dihidro-2H-pyran-6-il)-2,3-diclorofenoxi)ácido acético, TRC
Código de producto. 30367046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367046 100 mg 100 miligramos
30350964 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178680100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25355-92-4
Fórmula molecular C26 H24 Cl4 O8
Peso molecular (g/mol) 606.28
Sinónimo Acetic acid, [4-[2-[4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]-3,4-dihydro-2,5-diethyl-2H-pyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy]- (9CI), Acetic acid, [4-[2-(α-carboxy-2,3-dichloro-p-anisoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy]- (8CI), 2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl)-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid, [4-[2-[4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[4-(carboximetoxi)-2,3-diclorobenzoilo]-2,5-dietil-3,4-dihidropiran-6-il]-2,3-diclorofenoxi]ácido acético
SMILES CCC1=C(OC(CC)(CC1)C(=O)c2ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c2Cl)c3ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl)-2,3-dichlorophenoxy)acetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24Cl4O8/c1-3-13-9-10-26(4-2,25(35)15-6-8-17(23(30)21(15)28)37-12-19(33)34)38-24(13)14-5-7-16(22(29)20(14)27)36-11-18(31)32/h5-8H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.0225