Learn More
Ácido 2-[4-[2-(1-piperidinil)etoxi]benzoil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl]benzoic Acid |
| CAS | 130566-58-4 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pitofenone Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO4/c23-20(18-6-2-3-7-19(18)21(24)25)16-8-10-17(11-9-16)26-15-14-22-12-4-1-5-13-22/h2-3,6-11H,1,4-5,12-15H2,(H,24,25) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(OCCN3CCCCC3)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[2-(1-piperidil)etoxi]benzoil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 353.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1627 |