Learn More
2-[[4-[[2-(1,1-Dimetiletoxi)fenil]amino]-6-(1-pirrolidinil)-1,3,5-triazina-2-il]amino]etanol, TRC
Código de producto. 30377251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377251 10 mg
30378398 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47296510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 958445-02-8
Fórmula molecular C19H28N6O2
Peso molecular (g/mol) 372.46
Sinónimo 2-[[4-[2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]anilino]-6-pyrrolidin-1-yl-,1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol, CID-17757274
SMILES CC(C)(C)Oc1ccccc1Nc2nc(NCCO)nc(n2)N3CCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((4-((2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl)amino)-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)ethanol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28N6O2/c1-19(2,3)27-15-9-5-4-8-14(15)21-17-22-16(20-10-13-26)23-18(24-17)25-11-6-7-12-25/h4-5,8-9,26H,6-7,10-13H2,1-3H3,(H2,20,21,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.2274