Learn More
Ácido 2-(4-((1-(Metoxicarbonil)-2-oxociclopentilo)metil)fenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30477989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477989 10 mg 10 miligramos
30475466 100 mg 100 miligramos
30477565 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26785010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027957-36-3
Fórmula molecular C17H20O5
Peso molecular (g/mol) 304.34
Sinónimo 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(1-metaxicarbonil-2-oxociclopentil)metilfenilfenilo] ácido propanoico
SMILES COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O5/c1-11(15(19)20)13-7-5-12(6-8-13)10-17(16(21)22-2)9-3-4-14(17)18/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1311