Learn More
Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico (1-hidroxiibuprofeno), Mikromol™
Código de producto. 17940566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940566 100 mg 100 miligramos
17911656 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.24
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico (1-hidroxiibuprofeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen)
CAS 53949-53-4
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. L (EP), 1-Hydroxyibuprofen, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2-[4'-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Ibuprofen Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256 g/mol