Learn More
Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico (1-hidroxiibuprofeno), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico (1-hidroxiibuprofeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen) |
| CAS | 53949-53-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. L (EP), 1-Hydroxyibuprofen, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2-[4'-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Ibuprofen Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico |
| Mostrar más |