Learn More
2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi]acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile |
| CAS | 871218-36-9 |
| Fórmula molecular | C10H7N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7N3O2/c11-5-6-14-9-3-1-8(2-4-9)10-13-12-7-15-10/h1-4,7H,6H2 |
| SMILES | N#CCOC1=CC=C(C2=NN=CO2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 201.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.05 |