Learn More
2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi]acetamidoxima, TRC
Código de producto. 30413986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413986 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30413986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8449951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Fórmula molecular C10H10N4O3
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
SMILES ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
Nombre IUPAC N-hidroxi-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi]etanimidamida
Peso molecular (g/mol) 234.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0753