Learn More
Clorhidrato de 2-[4-(1,2-difeniletenil)fenoxi]-N,N-dietiletanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-[4-(1,2-difeniletenil)fenoxi]-N,N-dietiletanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride |
| CAS | 74056-26-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H29 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Triethylamine, 2-[p-(1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, hydrochloride, (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride, 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine Hydrochloride, Clomiphene Related Compound A (USP), Clomiphene Related Compound A as Hydrochloride, Clomifene Citrate Impurity A as Hydrochloride, Clomifene Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(1,2-difeniletenil)fenoxi]-N,N-dietiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |