Learn More
2-[4-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acetamida, Mikromol™
Descripción
2-[4-(1,1-Dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide |
| CAS | 55699-13-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxymetazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Oxymetazoline Imp. C (EP), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity C, Oxymetazoline Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)N)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida |
| Mostrar más |