Learn More
Ácido 2-[4-(1,1-dicarboetoxi)bencil]-2-metilmalónico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(1,1-Dicarboethoxy)benzyl]-2-methyl Malonic Acid-d3 |
| CAS | 1346604-53-2 |
| Fórmula molecular | C15H13D3O8 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(2,2-Dicarboxy-propyl)-phenyl]-2-methylmalonic Acid-d3, [[4-(1,1-Dicarboxyethyl)phenyl]methyl]methyl-propanedioic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O8/c1-14(10(16)17,11(18)19)7-8-3-5-9(6-4-8)15(2,12(20)21)13(22)23/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C(=O)O)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[4-(1,1-dicarboxi-2,2,2-trideuterioetil)fenil]metil]-2-metilpropanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 327.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1033 |