Learn More
Clorhidrato de 2-(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-2,4,5,6-tetrahidro-1H-benz[de]isoquinolin-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Hydrochloride |
| CAS | 135729-66-7 |
| Fórmula molecular | C19H23ClN2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Monohydrochloride, 2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Monohydrochloride, RS 42358-198 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@H]4CN5CCC4CC5 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-5,6-dihidro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 330.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1499 |