Learn More
2(3H)-Benzotiazolona, TRC
Código de producto. 30133427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133427 1 g 1 g
17933915 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2066601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-34-9
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.19
Sinónimo 2-Benzothiazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Benzothiazol-2(3H)-one, 1,3-Benzothiazol-2-ol, 2,3-Dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-Benzothiazolol, 2-Benzothiazolone, 2-Hydroxybenzothiazole, 2-Oxobenzothiazole, Benzothiazolone, NSC 26422, NSC 33823, NSC 7706
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-ol
SMILES Oc1nc2ccccc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(3H)-Benzothiazolone
Nombres de analitos o componentes 2(3H)-Benzothiazolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0092